Learn More
DWK Life Sciences Pieza para matraz de evaporación DURAN™, en forma de pera
Para el procesamiento posterior como pistón esmerilado.
Marca: DWK Life Sciences 210283608
193.80 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Descripción
Los matraces de evaporación DURAN™ tienen un grosor de pared uniforme y una buena simetría de rotación. Para su uso posterior en evaporadores giratorios para la evaporación de disolventes, se forma o prepara una funda de unión esmerilada estándar.
- En forma de pera
- Los matraces de evaporación tienen un grosor de pared uniforme y una buena simetría de rotación
- Artículos de vidrio para su procesamiento posterior
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
Para el procesamiento posterior como pistón esmerilado; evaporador giratorio; después del procesamiento posterior, se puede usar para la evaporación de disolventes | |
250 mL |
Vidrio borosilicatado 3.3 | |
10/paq. | |
81 mm |
Sugerencias de productos
Customers who viewed this item also viewed.