Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Matraz Engler, con reborde
Para procesos adicionales de transformación.
193.00€ - 224.00€
Especificaciones
Material | Vidrio de borosilicato 3.3 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Para procesos adicionales de transformación.; Para calentar |
N.° por paquete | 10/paq. |
Esterilizables en autoclave | Sí |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11679888
|
DWK Life Sciences
216512908 |
150 ml |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15281779
|
DWK Life Sciences
216512402 |
100 ml |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15291779
|
DWK Life Sciences
216512805 |
125 ml |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Description
Los matraces Engler en bruto de?DURAN™ están previstos para la elaboración de un matraz Engler?DURAN™ según?ASTM D86 y DIN EN ISO 3405. Debido al espesor de pared uniforme, los matraces Engler son ideales como recipientes de vidrio destinados a ser calentados, así como para destilaciones.- Con reborde
- Para la elaboración de un matraz Engler?DURAN™ según?ASTM D86 y DIN EN ISO 3406.
- Debido al espesor de pared uniforme, ideal para el uso en destilaciones y como recipiente de vidrio destinado a ser calentado
- Artículo de vidrio destinado para procesos adicionales de transformación
Specifications
Vidrio de borosilicato 3.3 | |
Para procesos adicionales de transformación.; Para calentar | |
10/paq. | |
Sí |