Learn More
DWK Life Sciences Pieza vacía para matraz Engler de destilación DURAN™, con reborde
Tienda DWK Life Sciences ProductosDescripción
Los matraces de destilación Engler vacíos para Duran ™ están diseñados para su posterior procesamiento en matraces Engler de DURAN™ de acuerdo con la ASTM D86 y DIN EN ISO 3405. Los matraces Engler son ideales como recipientes de calentamiento y para destilaciones debido a su grosor uniforme de pared.
- Con reborde
- Para un procesamiento posterior a un matraz Engler de DURAN™ de acuerdo con la ASTM D86 y DIN EN ISO 3406
- Debido al espesor uniforme de la pared, es ideal como recipiente de cocina y apto para destilaciones
- Artículos de vidrio para su procesamiento posterior
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro de base (métrico) | 73 mm |
| Capacidad (métrico) | 150 ml |
| Material | Vidrio de borosilicato 3.3 |
| Para utilizar con (aplicación) | Para procesos adicionales de transformación.; Para calentar |
| N.° por paquete | 10/paq. |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |