Learn More
DWK Life Sciences Pieza vacía para matraz Engler de destilación DURAN™, con reborde
Código de producto. 15291779 Tienda DWK Life Sciences Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
100 ml
125 ml
150 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
15291779 125 ml paquete de 10
11679888 150 ml paquete de 10
15281779 100 ml paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15291779 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 216512805
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Para su posterior procesamiento.
Los matraces de destilación Engler vacíos para Duran ™ están diseñados para su posterior procesamiento en matraces Engler de DURAN™ de acuerdo con la ASTM D86 y DIN EN ISO 3405. Los matraces Engler son ideales como recipientes de calentamiento y para destilaciones debido a su grosor uniforme de pared.
  • Con reborde
  • Para un procesamiento posterior a un matraz Engler de DURAN™ de acuerdo con la ASTM D86 y DIN EN ISO 3406
  • Debido al espesor uniforme de la pared, es ideal como recipiente de cocina y apto para destilaciones
  • Artículos de vidrio para su procesamiento posterior
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro de base (métrico) 68 mm
Capacidad (métrico) 125 ml
Material Vidrio de borosilicato 3.3
Para utilizar con (aplicación) Para procesos adicionales de transformación.; Para calentar
N.° por paquete 10/paq.
Esterilizables en autoclave Autoclavable