Learn More
H-B Instrument™ Durac™ Specific Gravity/Relative Density (g/cm3) and Baume Plain Form Hydrometers: for Liquids Heavier Than Water
Los hidrómetros de doble escala y de forma plana miden la gravedad específica/densidad relativa (g/cm3) de líquidos más pesados que el agua y la Baume en varios rangos
Marca:  H-B Instrument™ B61806-0500
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17430264
  • 45.55€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 22-09-2025
Descripción
  • Medición de la gravedad específica/densidad relativa (g/cm3) de líquidos más pesados que el agua en varios rangos de 1,00 a 2,00, y Baume en varios rangos de 0° a 70°
  • Vidrio y lastre sin plomo
  • Serializados individualmente
  • Estandarización de temperatura: 15 °C
  • El modelo universal (13-202-121) está disponible para líquidos pesados y ligeros en un intervalo de 0,700 a 2,00
Información de órdenes
Si necesita un informe de calibración de hidrómetro individual, hay disponibles hidrómetros calibrados en fábrica o servicios de calibración personalizados.
Especificaciones
Especificaciones
±0,02
Se suministran con una declaración de precisión en varios idiomas (inglés, francés, alemán, italiano, portugués y español) que indica la precisión trazable al NIST. Se fabrican e inspeccionan a mano por el equipo de calidad de EE. UU. en un exclusivo laboratorio de calibración triplemente acreditado/registrado según la norma ISO/IEC 17025:2005 y la A2LA; reconocido y aceptado internacionalmente por las economías signatarias de la ILAC/ARM y que figuran en la instalación registrada por la norma ISO 14001:2004 de sistemas de gestión medioambiental.
Los hidrómetros de forma plana deben almacenarse en un lugar limpio, seco y seguro. No deben someterse a temperaturas extremas.
0,2°
Para líquidos más pesados que el agua
0,02
165 mm
±0,4°
De 0 a 70 °
Desde 1,000 hasta 2,000
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
H-B Instrument™ Durac™ Specific Gravity/Relative Density (g/cm3) and Baume Plain Form Hydrometers: for Liquids Heavier Than Water > Longitud:165 mm; Intervalo:De 1,000 a 2,000 (gravedad específica), de 0 a 70 (Baume)