Learn More
Keystone Cleanroom Products Sobre esterilizable en autoclave DuPont™ Tyvek™ con punto indicador de vapor
GREENER_CHOICE
Fabricadas en una sala limpia de clase ISO6 para garantizar su higiene.
Marca:  Keystone Cleanroom Products COV-MGTVK-UB-14X22
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17788237
  • 708.00€ / paquete de 100
Compre lo esencial para autoclaves
Usar código promocional 24153 al validar el pedido
Ver promociones disponibles
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 03-09-2025
Descripción
  • Diseñadas para la esterilización por vapor de equipos y componentes de producción farmacéutica
  • La construcción de Tyvek™ 1073B permite una penetración óptima del vapor durante la esterilización
  • Excelente resistencia a impactos
  • Sellos de fábrica consistentemente fuertes
  • Barrera microbiana excepcional
  • Resiste desgarros y punciones de esquinas afiladas y piezas pesadas de la máquina
  • Fabricadas y envasadas en un entorno de sala limpia controlado
  • Trazable por lotes
Especificaciones
Especificaciones
Esterilizable en autoclave
Certificado de conformidad (COC)
Blanco
Esterilización por vapor
Tyvek
Yes
100/caja
6,35 mm (22 pulg.) x 12,7 mm (14 pulg.)
55,9 cm
35,6 cm
Según la aplicación
Sello térmico
Sí
Componentes/piezas de cambio de equipos farmacéuticos (tapones, juntas, etc.)
Non-sterile
1615 g/m2/24 h
Destiladores
22 in
14 in
Autoclave Bag
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Keystone Cleanroom Products Sobre esterilizable en autoclave DuPont™ Tyvek™ con punto indicador de vapor > (81 x 30 cm (22 x 14 pulgadas))