Learn More
Keystone Cleanroom Products Sobre esterilizable en autoclave DuPont™ Tyvek™ con punto indicador de vapor
Fabricadas en una sala limpia de clase ISO6 para garantizar su higiene.
Marca: Keystone Cleanroom Products COV-MGTVK-UB-25X37
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Diseñadas para la esterilización por vapor de equipos y componentes de producción farmacéutica
- La construcción de Tyvek™ 1073B permite una penetración óptima del vapor durante la esterilización
- Excelente resistencia a impactos
- Sellos de fábrica consistentemente fuertes
- Barrera microbiana excepcional
- Resiste desgarros y punciones de esquinas afiladas y piezas pesadas de la máquina
- Fabricadas y envasadas en un entorno de sala limpia controlado
- Trazable por lotes
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
Certificado de conformidad (COC) | |
Blanco | |
Esterilización por vapor | |
Tyvek | |
Yes | |
50/caja | |
6,35 mm (37 pulg.) x 12,7 mm (25 pulg.) | |
94 cm | |
63,5 cm |
Según la aplicación | |
Sello térmico | |
Sí | |
Componentes/piezas de cambio de equipos farmacéuticos (tapones, juntas, etc.) | |
Non-sterile | |
1615 g/m2/24 h | |
Destiladores | |
37 in | |
25 in | |
Autoclave Bag |
Título del producto
Keystone Cleanroom Products Sobre esterilizable en autoclave DuPont™ Tyvek™ con punto indicador de vapor > (81 x 30 cm (37 x 25 pulgadas))
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido