Learn More
Keystone Cleanroom Products Tubos continuos esterilizables en autoclave DuPont 1073B Tyvek
Resistencia de sellado superior para tapones, sellos y piezas de equipo pesado y tiempo de secado mínimo. Simplemente corte el tubo Tyvek a la longitud deseada y selle con calor ambos extremos cerrados usando un impulso validable o un sellador de banda continua.
Marca: Keystone Cleanroom Products TUBMGTVK24
Descripción
- El tubo Tyvek™ 1073B de grado médico es transpirable y proporciona una excelente barrera bacteriana y microbiana para un rendimiento superior después de la esterilización por vapor
- Sin pelusa (tambor Helmke): no se generan partículas en el aire durante su uso como embalaje de esterilización
- Corte limpio y uniforme con un sistema CAD automatizado según los requisitos de ISO 8
- Termosellado y envasado en sala limpia controlada ISO 6.
- Diseñada para la esterilización por vapor
- Recomendado para usar con un sellador térmico
- hidrófobos
- Resiste desgarros y punciones
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
Sello térmico | |
Sí | |
Equipo farmacéutico | |
No estéril | |
Destiladores | |
<125°C | |
500 ft | |
24 in | |
Sterilization Reel |
COC | |
Blanco | |
Esterilización por vapor | |
Tyvek | |
Yes | |
121 °C (< 250 °F) | |
500 ft x 24 pulg. | |
152 m | |
61 cm |