Learn More
Keystone Cleanroom Products Tubos continuos esterilizables en autoclave DuPont 1073B Tyvek
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Resistencia de sellado superior para tapones, sellos y piezas de equipo pesado y tiempo de secado mínimo. Simplemente corte el tubo Tyvek a la longitud deseada y selle con calor ambos extremos cerrados usando un impulso validable o un sellador de banda continua.
Marca:  Keystone Cleanroom Products TUBMGTVK15
3412.64 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17768557
  • 4350.00€ / paquete de 500
Compre lo esencial para autoclaves
Usar código promocional 24153 al validar el pedido
Ver promociones disponibles
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 07-10-2025
Descripción
  • El tubo Tyvek™ 1073B de grado médico es transpirable y proporciona una excelente barrera bacteriana y microbiana para un rendimiento superior después de la esterilización por vapor
  • Sin pelusa (tambor Helmke): no se generan partículas en el aire durante su uso como embalaje de esterilización
  • Corte limpio y uniforme con un sistema CAD automatizado según los requisitos de ISO 8
  • Termosellado y envasado en sala limpia controlada ISO 6.
  • Diseñada para la esterilización por vapor
  • Recomendado para usar con un sellador térmico
  • hidrófobos
  • Resiste desgarros y punciones
Especificaciones
Especificaciones
Esterilizable en autoclave
Sello térmico
Sí
Equipo farmacéutico
No estéril
Destiladores
<125°C
500 ft
15 in
Sterilization Reel
COC
Blanco
Esterilización por vapor
Tyvek
Yes
121 °C (< 250 °F)
500 ft x 15 pulg.
152 m
38 cm
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Keystone Cleanroom Products Tubos continuos esterilizables en autoclave DuPont 1073B Tyvek > Tamaño: (152 m x 5 cm (500 ft x 15 pulgadas))