Learn More
Keystone Cleanroom Products Tubos continuos esterilizables en autoclave DuPont 1073B Tyvek
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Resistencia de sellado superior para tapones, sellos y piezas de equipo pesado y tiempo de secado mínimo. Simplemente corte el tubo Tyvek a la longitud deseada y selle con calor ambos extremos cerrados usando un impulso validable o un sellador de banda continua.
Marca:  Keystone Cleanroom Products TUBMGTVK08
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17738557
  • 3055.00€ / paquete de 500
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 25-08-2025
Descripción
  • El tubo Tyvek™ 1073B de grado médico es transpirable y proporciona una excelente barrera bacteriana y microbiana para un rendimiento superior después de la esterilización por vapor
  • Sin pelusa (tambor Helmke): no se generan partículas en el aire durante su uso como embalaje de esterilización
  • Corte limpio y uniforme con un sistema CAD automatizado según los requisitos de ISO 8
  • Termosellado y envasado en sala limpia controlada ISO 6.
  • Diseñada para la esterilización por vapor
  • Recomendado para usar con un sellador térmico
  • hidrófobos
  • Resiste desgarros y punciones
Especificaciones
Especificaciones
Esterilizable en autoclave
Sello térmico
Sí
Equipo farmacéutico
No estéril
Destiladores
<125°C
500 ft
8 in
Sterilization Reel
COC
Blanco
Esterilización por vapor
Tyvek
Yes
121 °C (< 250 °F)
500 ft x 8 pulg.
152 m
20,3 cm
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Keystone Cleanroom Products Tubos continuos esterilizables en autoclave DuPont 1073B Tyvek > Tamaño: (152 m x 5 cm (500 ft x 8 pulgadas))