Learn More
Euro Protection™ Botas Dunlop™ Selenium
33.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | Certificado CE |
---|---|
Color | Verde, Negra, Blanca |
Material para los pies | PVC |
Para utilizar con (aplicación) | Con fines profesionales |
Material de revestimiento | Poliéster |
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
12094525
|
Euro Protection™
9SELE40 |
40 |
33.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 30-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
12014535
|
Euro Protection™
9SELE42 |
42 |
33.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 13-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
Especificaciones
Certificado CE | |
PVC | |
Poliéster | |
Color negro, suela antideslizante | |
No conforme a disposiciones de seguridad | |
Sí |
Verde, Negra, Blanca | |
Con fines profesionales | |
PVC | |
PVC | |
Agua, hidrocarburos | |
Botas |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Euro Protection™ Botas Dunlop™ Selenium