Learn More
Abnova™ DSCR1 (Human) Recombinant Protein
Human DSCR1 full-length ORF ( AAH02864, 1 a.a. - 197 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.
Marca:  Abnova™ H00001827-P01.25ug
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16174201
  • 508.00€ / 25 microgramos
Fecha estimada de envío: 01-07-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Sequence: MEEVDLRDLPSATIACHLDPRVFVDGLCRAKFESLFRTYDKDITFQYFKSFKRVRINFSNPFSAADARLQLHKTEFLGKEMKLYFAQTLHIGSSHLAPPNPDKQFLISPPASPPVGWKQVEDATPVINYDLLYAISKLGPGEKYELHAATDTTPSVVVHVCESDQEKEEEEEMERMRRPKPKIIQTRRPEYTQIHLS
Especificaciones
Especificaciones
AAH02864
regulator of calcineurin 1
125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
RCAN1
GST
1827
Wheat germ expression system
25 μg
ADAPT78, CSP1, DSC1, DSCR1, MCIP1, RCN1
Wheat Germ (in vitro)
50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer