Learn More
Drierita™, sin indicador, malla 6, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7778-18-9 | CaO4S | 136.13 g/mol
66.63€ - 639.18€
CAS 7778-18-9
Fórmula molecular CaO4S
Peso molecular (g/mol) 136.13
Número MDL MFCD00010912
Clave InChI OSGAYBCDTDRGGQ-UHFFFAOYSA-L
PubChem CID 24497
ChEBI CHEBI:31346
SMILES [Ca++].[O-]S([O-])(=O)=O
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
10452411
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Acros
219045000
500 g Frasco de vidrio
66.63€
500 g
10722071
SDS Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific Acros
219040020
2 kg Frasco de plastico
146.73€
2 Kg
11944251
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Acros
219040100
10 kg Tambor de plástico
639.18€
10 Kg
Description
Description
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Adsorbente, indicador
Specifications
Mostrar más
Videos
Safety and Handling
Safety and Handling
Product Identifier
  • Drierite]TS, without indicator
SDS
Documents
Documents
Certificates
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Drierita™, sin indicador, malla 6, Thermo Scientific Chemicals
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.