Learn More
Cole-Parmer™ BH-250 Series Dry-Block Heater Código de producto.: 15275607
Fecha estimada de envoi: 19-06-2025
Añadir a la cesta
Cole-Parmer™ BH-250 Series Dry-Block Heater
Código de producto. 15275607
Ambiente +5 °C a 200 °C, 3, Digital
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
Ambient +5° to 100°C
Ambiente +5 °C a 100 °C
Ambiente +5 °C a 200 °C
Ambiente hasta 100 °C
de 200 °C
N.º de bloques:
2
3
Tipo de controlador:
Digital
Digital, RS-232; 200 °C
Digital, Twin Control, 100°C
Código de producto. 15275607
Marca: Cole-Parmer™ 3662010
Fecha estimada de envoi: 19-06-2025
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Elija un calentador y, a continuación, los bloques que se adapten a sus necesidades de aplicación.
  • Las unidades cubren el intervalo de temperatura ambiente de 5 °C a 100 °C o 200 °C (dependiendo del modelo) utilizando bloques de aleación de aluminio mecanizados como medio de transferencia de calor.
  • Las luces indicadoras independientes indican la alimentación de la red, la acción del calentador y la desconexión por exceso de temperatura. En el panel posterior hay un interruptor de ENCENDIDO/APAGADO, junto con el conector de red y un portafusibles doble.
  • El ajuste de temperatura es una simple pantalla de interruptor de botón. Las temperaturas se pueden mostrar en °C o °F.
  • El temporizador de cuenta atrás incorporado se puede ajustar en intervalos de 1 min a 99 h y 59 min.
  • Fabricado de aleación de aluminio pintado y plástico de sulfuro de polifenileno (PPS), que es fuerte pero ligero y puede resistir temperaturas sostenidas de hasta 260 °C.
  • A pesar de que las unidades se calientan rápidamente, la ventilación y el aislamiento altamente eficiente garantizan que las cajas se mantengan lo suficientemente frías como para manejarse incluso a temperaturas de funcionamiento máximas.
  • Cada unidad se suministra con una herramienta de extracción para facilitar la extracción de los bloques de inserción.
Especificaciones
Tipo de controlador Digital
Admite Sample Tubes and Plates
No. of Places 3 insertos
Intervalo de temperatura (métrico) Ambiente +5 °C a 200 °C
Tipo Baño seco/bloque
Tiempo de calentamiento 9 min.
Incluye Herramienta de extracción
N.º de bloques 3
Estabilidad de la temperatura A 37 °C ≤ ± 0,1 °C; a 100 °C ≤ ± 0,15 °C
Uniformidad de temperatura Temperatura ambiente de +5 a 200 °C
Anchura (imperial) 11 in.
Anchura (métrico) 279 mm
Altura (imperial) 4.1 in.
Altura (métrico) 105 mm
Fondo (imperial) 10.2 in.
Fondo (métrico) 260 mm
Peso (métrico) 6 kg
Tensión 115/230 V
Vataje 450 W
Frecuencia 50/60 Hz
Título del producto
Cole-Parmer™ BH-250 Series Dry-Block Heater >