Learn More
Hach Lange™ Colorímetro con registrador de datos portátil y robusto, modelo DR 900
Marca: Hach Lange™ 9385200
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
De 0 a 2 abs | |
6 meses (normal) a 5 lecturas al día/5 días a la semana sin retroiluminación (el uso de la retroiluminación reducirá la duración de la batería) | |
2,54 cm (1 pulg), redondo (con adaptador) | |
Termómetro | |
Inglés, francés, alemán, italiano, español, portugués, búlgaro, chino, checo, danés, holandés, finés, griego, húngaro, japonés, coreano, polaco, rumano, ruso, esloveno, sueco, turco | |
Colorímetro con registrador de datos | |
Automático | |
0,9 | |
DR 900 | |
De 0 °C a 50 °C | |
± 1 nm | |
96 mm |
Sí | |
CE | |
4 AA | |
IP67 | |
15 nm | |
420, 520, 560, 610 nm | |
231 mm | |
Dos celdas de muestra para vidrio de 2,54 cm (1 pulg) marcadas a 10, 20 y 25 ml, dos celdas de muestra de plástico de 1 cm, 1 adaptador COD/TEST'N'TUBE de 16 mm, 4 pilas alcalinas AA, manual del instrumento multilingüe impreso, manuales de instrumentos y procedimientos en CD; cable USB Mini a USB, marcado CE europeo | |
−30 °C a +60 °C | |
2 años | |
0,6 kg |
Título del producto
Hach Lange™ Colorímetro con registrador de datos portátil y robusto, modelo DR 900 > Intervalo: De 0 a 2 abs
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido