Learn More
Abnova™ DPYD (Human) Recombinant Protein
Human DPYD full-length ORF ( AAH08379, 1 a.a. - 173 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.
Marca:  Abnova™ H00001806-P01.25ug
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16107324
  • 508.00€ / 25 microgramos
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Sequence: MAPVLSKDSADIESILALNPRTQTHATLCSTSAKKLDKKHWKRNPDKNCFNCEKLENNFDDIKHTTLGERGALREAMRCLKCADAPCQKSCPTNLDIKSFITSIANKNYYGAAKMIFSDNPLGLTCGMVCPTSDLCVGGCNLYATEEGPINIGGLQQFATETLILAFSLMNHL
Especificaciones
Especificaciones
AAH08379
dihydropyrimidine dehydrogenase
125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
DPYD
GST
1806
Wheat germ expression system
25 μg
DHP, DHPDHASE, DPD, MGC132008, MGC70799
Wheat Germ (in vitro)
50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer