Learn More
Abnova™ DPYD (Human) Recombinant Protein
Human DPYD full-length ORF ( AAH08379, 1 a.a. - 173 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso AAH08379
ID de gen (Entrez) 1806
Nombre dihydropyrimidine dehydrogenase
Método de preparación Wheat germ expression system
Pruebas de control de calidad 125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16197314
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00001806-P01.10UG
10 μg
335.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
16107324
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00001806-P01.25UG
25 μg
508.00€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Sequence: MAPVLSKDSADIESILALNPRTQTHATLCSTSAKKLDKKHWKRNPDKNCFNCEKLENNFDDIKHTTLGERGALREAMRCLKCADAPCQKSCPTNLDIKSFITSIANKNYYGAAKMIFSDNPLGLTCGMVCPTSDLCVGGCNLYATEEGPINIGGLQQFATETLILAFSLMNHL
Especificaciones
Especificaciones
AAH08379
dihydropyrimidine dehydrogenase
125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
DHP, DHPDHASE, DPD, MGC132008, MGC70799
Wheat Germ (in vitro)
50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer
1806
Wheat germ expression system
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
DPYD