missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DPP2 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (003), Invitrogen™

Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody

Marca:  Invitrogen MA543085

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 17799633

  • 450.00€ / 100 microlitros
Fecha estimada de envío: 21-04-2023
para ver el stock

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.


Descripción

Descripción

Specificity: Human DPP7/DPPII/DPP2

DPP2 Recombinant Monoclonal antibody specifically detects DPP2 in Human samples. It is validated for ELISA
Especificaciones

Especificaciones

DPP2
Recombinant Monoclonal
1 mg/mL
PBS with no preservative
Q9UHL4
DPP7
Recombinant Human DPP7/DPPII/DPP2 Protein.
100 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
ELISA
003
Unconjugated
DPP7
carboxytripeptidase; dipeptidyl aminopeptidase II; dipeptidyl arylamidase II; dipeptidyl peptidase 2; Dipeptidyl peptidase 7; dipeptidyl peptidase II; dipeptidyl-peptidase 2; dipeptidylpeptidase 7; dipeptidyl-peptidase II; DPP II; DPP2; Dpp7; DPPII; QPP; Quiescent cell proline dipeptidase
Rabbit
Protein A
RUO
29952
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales