Learn More
Abnova™ DPH1 (Human) Recombinant Protein
Human DPH1 full-length ORF ( NP_001374, 1 a.a. - 363 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.
Marca:  Abnova™ H00001801-P01.25ug
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16104161
  • 508.00€ / 25 microgramos
Fecha estimada de envío: 13-06-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Sequence: MPEGLLLFACTIVDILERFTEAEVMVMGDVTYGACCVDDFTARALGADFLVHYGHSCLIPMDTSAQDFRVLYVFVDIRIDTTHLLDSLRLTFPPATALALVSTIQFVSTLQAAAQELKAEYRVSVPQCKPLSPGEILGCTSPRLSKEVEAVVYLGDGRFHLESVMIANPNVPAYRYDPYSKVLSREHYDHQRMQAARQEAIATARSAKSWGLILGTLGRQGSPKILEHLESRLRALGLSFVRLLLSEIFPSKLSLLPEVDVWVQVACPRLSIDWGTAFPKPLLTPYEAAVALRDISWQQPYPMDFYAGSSLGPWTVNHGQDRRPHAPGRPARGKVQEGSARPPSAVACEDCSCRDEKVAPLAP
Especificaciones
Especificaciones
NP_001374
DPH1 homolog (S. cerevisiae)
125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
DPH1
GST
1801
Wheat germ expression system
25 μg
DPH2L, DPH2L1, FLJ33211, OVCA1
Wheat Germ (in vitro)
50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer