Learn More
Abnova™ DPH1 (Human) Recombinant Protein
Human DPH1 full-length ORF ( NP_001374, 1 a.a. - 363 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001374 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 1801 |
Nombre | DPH1 homolog (S. cerevisiae) |
Método de preparación | Wheat germ expression system |
Pruebas de control de calidad | 125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16194151
|
Abnova™
H00001801-P01.10UG |
10 μg |
335.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 13-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16104161
|
Abnova™
H00001801-P01.25UG |
25 μg |
508.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 13-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- Sequence: MPEGLLLFACTIVDILERFTEAEVMVMGDVTYGACCVDDFTARALGADFLVHYGHSCLIPMDTSAQDFRVLYVFVDIRIDTTHLLDSLRLTFPPATALALVSTIQFVSTLQAAAQELKAEYRVSVPQCKPLSPGEILGCTSPRLSKEVEAVVYLGDGRFHLESVMIANPNVPAYRYDPYSKVLSREHYDHQRMQAARQEAIATARSAKSWGLILGTLGRQGSPKILEHLESRLRALGLSFVRLLLSEIFPSKLSLLPEVDVWVQVACPRLSIDWGTAFPKPLLTPYEAAVALRDISWQQPYPMDFYAGSSLGPWTVNHGQDRRPHAPGRPARGKVQEGSARPPSAVACEDCSCRDEKVAPLAP
Especificaciones
NP_001374 | |
DPH1 homolog (S. cerevisiae) | |
125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue | |
DPH2L, DPH2L1, FLJ33211, OVCA1 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer |
1801 | |
Wheat germ expression system | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
DPH1 | |
GST |