Learn More
Lovibond™ Solución tampón DPD 1
La solución tampón DPD 1 Lovibond™ es un reactivo líquido para la aplicación fácil de gotas.
Marca: Lovibond™ 471011
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
La solución tampón Lovibond™ DPD 1 es un reactivo líquido para la aplicación fácil de gotas.
- Preparación precisa de líquidos
- Fácil aplicación de gotas
- Debe almacenarse herméticamente sellado y lejos de la luz solar y de temperaturas altas
- Vida útil: Dos años a partir de la fecha de producción, siempre que los frascos se almacenen dentro del intervalo de temperatura de +6 °C a +10 °C.
Especificaciones
Determinación de cloro libre | |
fotómetro | |
100 mL | |
Solución de tampón DPD1 |
Título del producto
Lovibond™ Solución tampón DPD 1 > Tipo de producto: Solución tampón DPD 1
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido