Descripción
Solución tampón azul DPD 1
Solución tampón azul DPD 1, frasco cuentagotas de 6 x 15 ml para aproximadamente 300 pruebas de 0,02-4 mg/l de cloro.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Buffer Solution |
Título del producto
Solución tampón azul DPD 1, Lovibond™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido