Learn More
Doxycycline (hyclate), MedChemExpress
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
Descripción
Doxycycline hyclate, an antibiotic, is an orally active and broad-spectrum metalloproteinase (MMP) inhibitor. Doxycycline hyclate shows antibacterial activity and anti-cancer cell proliferation activity.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Doxycycline (hyclate) |
CAS | 24390-14-5 |
Color | Yellow |
Notas de grado de pureza | Research |
Fórmula molecular | C22H24N2O8.1/2C2H6O.ClH.1/2H2O |
Cantidad | 5 g |
Sinónimo | Doxycycline hydrochloride hemiethanolate hemihydrate WC2031 |
Información de solubilidad | DMSO : 240 mg/mL (467.89 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 125 mg/mL (243.69 mM; Need ultrasonic) |
SMILES | O=C(C(C1=O)=C(O)[C@@H](N(C)C)[C@]2([H])[C@@H](O)[C@]3([H])[C@@H](C)C4=C(C(C3=C(O)[C@@]21O)=O)C(O)=CC=C4)N.Cl.[0.5H2O].[0.5C2H6O] |
Peso molecular (g/mol) | 512.94 |
Mostrar más |
Research purposes only
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto
Doxycycline (hyclate), MedChemExpress
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido