Learn More
Sampling Systems™ Bolsa doble: cuchillas para paletas de clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP)
Nuestras cuchillas para paletas con doble bolsa están fabricadas con HDPE de clase VI de USP médica de alto grado. Están disponibles con una hoja de 200 mm. Esta gama premium es de doble embolsado. También se utiliza un revestimiento de caja que proporciona una tercera capa de protección.
Marca: Sampling Systems™ 9175H-200S
Descripción
- Las cuchillas para paletas SteriWare™ Ultra se utilizan habitualmente en la fabricación de cosméticos, alimentos y productos farmacéuticos.
- También son populares para nivelar las cucharas, etc.
- Las cuchillas para paletas tienen un mango ergonómico y están diseñadas para flexionarse.
- Las cuchillas para paletas están diseñadas para su uso directamente desde la bolsa.
- Fabricados con calidad alimentaria, HDPE conforme a la FDA y la CE.
- El HDPE tiene una buena resistencia química y se puede reciclar fácilmente.
- Las cuchillas para paletas se esterilizan mediante radiación gamma.
- Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP): polímero de alta calidad que también se ha probado independientemente con USP 661.
- Fabricación en sala limpia: las cuchillas para paletas se fabrican completamente en condiciones de sala limpia con el embalaje final realizado en una sala limpia de clase 10 000.
- Cada cuchilla para paleta se inspecciona al 100 % antes de su embalaje.
Especificaciones
HDPE | |
Estéril | |
Embolsado doble | |
200 mm |
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
101962 | Certificado de conformidad | 19/08/2022 | 9175H-200S |