Learn More
Socorex™ Jeringa clásica automática de dos anillos Dosys™
Dosifique con excelente reproducibilidad utilizando una jeringa automática con asa de dos anillos. Jeringa clásica automática de dos anillos Socorex™ Dosys™ que se ajusta a cualquier mano y requiere un esfuerzo mínimo para su uso.
Marca: Socorex™ 163.05005
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Asa de dos anillos.
- Jeringa automática autorellenable.
- Sistema de válvula Luer Lock integrado.
- Se ajusta a cualquier mano.
- Requiere un esfuerzo mínimo.
- Alta reproducibilidad gracias a la tuerca de bloqueo de seguridad en un tornillo micrométrico.
- Émbolo de acero inoxidable de alta precisión.
- Cuerpo de vidrio esmerilado.
- Recorrido del émbolo y apriete suaves.
- Cilindro de vidrio protegido por manguito de PVC (no esterilizable en autoclave).
- Fácil de desmontar para una limpieza eficiente y la sustitución de piezas si es necesario.
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
Jeringa, tubo de alimentación de silicona de 1M, lastre, manguito de protección de PVC, cánulas de aspiración y ventilación, juego de repuestos para válvula, instrucciones de funcionamiento. | |
0,1 ml | |
1 unidad | |
De 0,1 a 0,5 ml | |
Sí |
Vidrio de borosilicato (cuerpo), Acero inoxidable (émbolo) | |
Jeringa automática, dos anillos | |
Clásica 163 Dosys™ | |
<1,2% a <0,4% | |
Luer Lock integrado |
Título del producto
Socorex™ Jeringa clásica automática de dos anillos Dosys™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido