Learn More
Abnova™ DMWD (Human) Recombinant Protein
Human DMWD full-length ORF ( AAH19266.1, 1 a.a. - 334 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.
Marca:  Abnova™ H00001762-P01.25ug
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16117284
  • 508.00€ / 25 microgramos
Fecha estimada de envío: 11-06-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Sequence: MLLRGLMKSYFGGLLCVCWSPDGRYVVTGGEDDLVTVWSFTEGRVVARGHGHKSWVNAVAFDPYTTRAEEAATAAGADGERSGEEEEEEPEAAGTGSAGGAPLSPLPKAGSITYRFGSAGQDTQFCLWDLTEDVLYPHPPLARTRTLPGTPGTTPPAASSSRGGEPGPGPLPRSLSRSNSLPHPAGGGKAGGPGVAAEPGTPFSIGRFATLTLQERRDRGAEKEHKRYHSLGNISRGGSGGSGSGGEKPSGPVPRSRLDPAKVLGTALCPRIHEVPLLEPLVCKKIAQERLTVLLFLEDCIITACQEGLICTWARPGKAGISSQPGNSPSGTVV
Especificaciones
Especificaciones
AAH19266.1
dystrophia myotonica, WD repeat containing
125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
DMWD
GST
1762
Wheat germ expression system
25 μg
D19S593E, DMR-N9, DMRN9, gene59
Wheat Germ (in vitro)
50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer