Learn More
Abnova™ DMWD (Human) Recombinant Protein
Human DMWD full-length ORF ( AAH19266.1, 1 a.a. - 334 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso | AAH19266.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 1762 |
Nombre | dystrophia myotonica, WD repeat containing |
Método de preparación | Wheat germ expression system |
Pruebas de control de calidad | 125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16107284
|
Abnova™
H00001762-P01.10UG |
10 μg |
335.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 29-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16117284
|
Abnova™
H00001762-P01.25UG |
25 μg |
508.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 29-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- Sequence: MLLRGLMKSYFGGLLCVCWSPDGRYVVTGGEDDLVTVWSFTEGRVVARGHGHKSWVNAVAFDPYTTRAEEAATAAGADGERSGEEEEEEPEAAGTGSAGGAPLSPLPKAGSITYRFGSAGQDTQFCLWDLTEDVLYPHPPLARTRTLPGTPGTTPPAASSSRGGEPGPGPLPRSLSRSNSLPHPAGGGKAGGPGVAAEPGTPFSIGRFATLTLQERRDRGAEKEHKRYHSLGNISRGGSGGSGSGGEKPSGPVPRSRLDPAKVLGTALCPRIHEVPLLEPLVCKKIAQERLTVLLFLEDCIITACQEGLICTWARPGKAGISSQPGNSPSGTVV
Especificaciones
AAH19266.1 | |
dystrophia myotonica, WD repeat containing | |
125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue | |
D19S593E, DMR-N9, DMRN9, gene59 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer |
1762 | |
Wheat germ expression system | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
DMWD | |
GST |