Learn More
DMF, dimetilformamida, secuenciación, Fisher BioReagents
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
4 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
4 LT
500 ML
Descripción
- DMF para secuenciación y síntesis de péptidos
- Útil para la química de proteínas debido al bajo contenido de aminas
- DMF es un disolvente de uso común en síntesis de péptidos de fase sólida
- Para uso exclusivo en investigación
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | N, N-Dimethylformamide |
pH | 6 to 8 |
Punto de fusión | -61°C |
Absorbancia | Pass Test, 1 max. at 270nm, 0.3 max. at 275nm, 0.1 max. at 295nm, 0.05 max. at 310nm, 0.01 max. (340nm to 400nm) at 340nm |
Color | Incolora |
Información de descomposición | >350°C |
Densidad | 0.945g/cm³ |
Punto de ebullición | 153°C |
Cantidad | 500 mL |
Identificación | Pass Test |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- N,N-Dimethylformamide
- Peligro
- Líquido inflamable Categoría 3
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H360D-Puede dañar al feto.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Título del producto
DMF, dimetilformamida, secuenciación, Fisher BioReagents >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido