Learn More
R&DSystems™ DMEM, high glucose, no L-glutamine, no sodium pyruvate, no phenol red
Dulbecco’s Modified Eagle Medium (DMEM) with 4500 mg/L D-glucose. Without L-glutamine, sodium pyruvate, and phenol red.
Marca:  R&DSystems™ M22950
Código de producto. 18402170
  • 91.00€ / 500 ml
Especificaciones
2 - 8 °C, protected from light
Cultivo celular
0.2 μm filtered
500 mL
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
R&DSystems™ DMEM, high glucose, no L-glutamine, no sodium pyruvate, no phenol red > 500 mL