Learn More
Fisherbrand™ Espátulas de color desechables
Dispense o recoja muestras de polvos o sólidos blandos. Las espátulas desechables Fisherbrand™ son esterilizables en autoclave y están disponibles en varios colores. Se han diseñado para adaptarse a tubos estándar de 15 y 1.5 ml.
53.65€ - 190.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Espátula |
---|---|
Material | Polypropylene |
Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
Código de producto | Marca | Color | Esterilidad | Dimensiones (L x An) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Esterilidad | Dimensiones (L x An) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
15336558
|
Fisherbrand™
|
Azul | No estéril | 210 x 7 mm |
57.25€
paquete de 300 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15346558
|
Fisherbrand™
|
Opaco | No estéril | 210 x 7 mm |
59.75€
paquete de 300 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15376558
|
Fisherbrand™
|
Opaco | Estéril | 210 x 7 mm |
190.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 10-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15366558
|
Fisherbrand™
|
Verde | No estériles | 310 x 10 mm |
53.65€
paquete de 150 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
- Diseño con relación al tamaño para adaptarse perfectamente a los tubos estándar de 15 y 1.5 ml.
- Ideales para la dispensación o recogida de muestras de polvos o sólidos blandos
- Resistentes a roturas en nitrógeno líquido.
- Resistentes a bases y ácidos diluidos.
- Pueden utilizarse con líquidos calientes.
- Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Espátula | |
Polypropylene | |
Autoclavable |