Learn More
Fisherbrand™ Espátulas de color desechables
Dispense o recoja muestras de polvos o sólidos blandos. Las espátulas desechables Fisherbrand™ son esterilizables en autoclave y están disponibles en varios colores. Se han diseñado para adaptarse a tubos estándar de 15 y 1.5 ml.
Marca:  Fisherbrand™
43.16 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21741" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.28080kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15336558
  • 57.25€ / paquete de 300
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Diseño con relación al tamaño para adaptarse perfectamente a los tubos estándar de 15 y 1,5 ml
  • Ideales para la dispensación o recogida de muestras de polvos o sólidos blandos
  • Resistentes a roturas en nitrógeno líquido.
  • Resistentes a bases y ácidos diluidos.
  • Pueden utilizarse con líquidos calientes.
  • Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Especificaciones
Espátula
Autoclavable
No estéril
210 x 7 mm
Polypropylene
Cuchara: 25 x 14 mm, cuchara: 30 x 3 mm