Learn More
Fisherbrand™ Espátulas de color desechables
Dispense o recoja muestras de polvos o sólidos blandos. Las espátulas desechables Fisherbrand™ son esterilizables en autoclave y están disponibles en varios colores. Se han diseñado para adaptarse a tubos estándar de 15 y 1.5 ml.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.12420kg
Descripción
- Diseño con relación al tamaño para adaptarse perfectamente a los tubos estándar de 15 y 1,5 ml
- Ideales para la dispensación o recogida de muestras de polvos o sólidos blandos
- Resistentes a roturas en nitrógeno líquido.
- Resistentes a bases y ácidos diluidos.
- Pueden utilizarse con líquidos calientes.
- Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Espátula | |
Autoclavable | |
Estéril | |
210 x 7 mm |
Polypropylene | |
Cuchara: 25 x 14 mm, cuchara: 30 x 3 mm | |
Opaco |