Learn More
Thermo Scientific™ Sistemas de instalación de apriete manual Viper™, acero inoxidable, diámetro interior de 0,13 mm
Maximice el rendimiento de la cromatografía de líquidos (LC) con el sistema de accesorios de apriete manual Thermo Scientific™ Viper™ con capilares de acero inoxidable.
Descripción
Garantice separaciones óptimas y maximice el rendimiento de la cromatografía líquida (LC) con conexiones de volumen muerto prácticamente cero. Los sistemas de accesorios de apriete manual Thermo Scientific™ Viper™ con capilares de acero inoxidable son fáciles de usar y permiten una configuración fluídica rápida y sin herramientas de los sistemas HPLC y UHPLC biocompatibles. Estos sistemas son compatibles con prácticamente cualquier tipo de columna y válvula y son adecuados para presiones del sistema de hasta 1310 bares (19 000 psi).
Consulte los recursos Viper y nanoViper
Rendimiento LC sólido- Diseño de apriete sin empalme para lograr conexiones de volumen muerto cercano a cero
- Funciona a presiones de hasta 1310 bares
- Compatible con temperaturas de hasta 120 °C
- Diseño de apriete manual
- Acero inoxidable flexible (1/32 pulg de D.E.)
- No se necesitan herramientas
- Compatible con válvulas y columnas de prácticamente cualquier fabricante
- Se adapta a conexiones estrechas, como válvulas de 10 puertos
- Disponible en distintos materiales, longitudes y diámetros internos
- Para conexiones fluídicas para sistemas de LC analíticos
Los sistemas de HPLC Thermo Scientific™ Vanquish™ Core y los sistemas Thermo Scientific™ UltiMate™ 3000 RS y SD están equipados con el sistema de instalación de apriete manual Viper con capilares de acero inoxidable de serie.
Especificaciones
Acero inoxidable |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.