Learn More
Dimethyl Sulfoxide, Multi-Compendial, J.T. Baker™ Código de producto.: 15538504
Dimethyl Sulfoxide, Multi-Compendial, J.T. Baker™
Código de producto. 15538504
100 mL, Frasco de vidrio ámbar de boca estrecha
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
4 L
Envase:
Frasco de vidrio ámbar de boca estrecha
Frasco de ámbar revestido de PVC de boca estrecha
Código de producto. 15538504
Marca: Avantor J.T.Baker 903304
CAS 67-68-5
Fórmula molecular C2H6OS
Peso molecular (g/mol) 78.13
Número MDL MFCD00002089
Clave InChI IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide
PubChem CID 679
ChEBI CHEBI:28262
SMILES CS(C)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dimethyl Sulfoxide
Cantidad 100 mL
Temperatura de inflamación 89.00°C
Envase Frasco de vidrio ámbar de boca estrecha
Gravedad específica 1L = 1.10kg
Nombre IUPAC metilsulfinilmetano
Formula Weight (peso de la fórmula) 78.13
Grado Multi-Compendial
Título del producto
Dimethyl Sulfoxide, Multi-Compendial, J.T. Baker™ >