Learn More
Digi-Sense™ Comprobador de tensión CA/CC multifunción DT-9030
Trabaje con electricidad de una forma segura
Marca: Digi-Sense™ 20250-59
Includes:
Dos pilas AAA
Descripción
- Pruebe las tomas de corriente y los interruptores para ver si el cableado del circuito es correcto antes de reanudar la alimentación
- Pantalla LCD grande y fácil de leer con retroiluminación y gráfico de barras
- Impida que la tensión fantasma interfiera con sus lecturas
- Trabaje en áreas poco iluminadas o estrechas con la linterna incorporada
- Carcasa IP64 resistente con clasificación de seguridad CAT III-1000 V / CAT IV-600 V
Servicio Técnico
2 años
Especificaciones
Comprobador eléctrico | |
9,4375 in | |
6, 12, 24, 50, 120, 230, 400 V CA/CC, 690 V CC | |
CAT III 690 V CA/CC | |
Pruebe las tomas de corriente y los interruptores para ver si el cableado del circuito es correcto antes de reanudar la alimentación | |
4 cm | |
Dos pilas AAA | |
Dos pilas AAA | |
2 años | |
7,8 cm |
Tomas de corriente e interruptores | |
24 cm | |
≤1,0 mA (400 V CA), ≤1,5 mA (690 V CC) | |
LCD que cuenta hasta 2000, con gráfico de barras analógico y retroiluminación | |
1,5625 in | |
50/60 Hz | |
Tensión de CA/CC, tensión de baja impedancia, prueba de continuidad, detección de polaridad de intervalo completo para circuitos de CC e indicación de campo giratorio para medir eficazmente la dirección de rotación de fase de los motores. | |
De−10 ° a +50 °C | |
3,0625 in |
Título del producto
Digi-Sense™ Comprobador de tensión CA/CC multifunción DT-9030 >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido