Learn More
Cole-Parmer™ Soporte de trípode opcional para mediciones Digi-Sense™
Saque el máximo partido a su medidor de termopar con estos accesorios.
Marca:  Cole-Parmer™ 20250-38
Código de producto. 15840006
  • 28.20€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 25-11-2025
Descripción
Útiles artículos de repuesto y accesorios
Especificaciones
Especificaciones
15,24 x 3,81 x 2,54 cm (6 x 1,5 x 1 pulg.)
Monitorización a largo plazo, mediciones estacionarias
2,54 cm
15,24 cm
0,1 lb
1,5 in
Ninguno
Soporte de trípode opcional para medidores
3,81 cm
No
1 in
Soporte de trípode
Aluminio
0,05 kg
Trípode, accesorio opcional
6 pulg
Seleccionar equipo de prueba y medición Digi-Sense - 20250-29
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Cole-Parmer™ Soporte de trípode opcional para mediciones Digi-Sense™ > Soporte de trípode; compatible con: 20250-29