Learn More
Éter mono-n-butílico de dietilenglicol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11483077
Éter mono-n-butílico de dietilenglicol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7023035
1000 mL, 1000 ml
Click to view available options
Cantidad:
1000 mL
5000 mL
Tamaño de la unidad:
1000 ml
5000 ml
Código de producto. 11483077
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A16068.AU
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 112-34-5 | C8H18O3 | 162.229 g/mol
Diethylene glycol mono-n-butyl ether has a wide variety of applications in Chiral chemistry and green chemistry. It is also used in cosmetics. It is used as diluents and leveling agents in the manufacture of paints and in baking. It is also used in the manufacture of nitrocellulose. In brake fluid, it is used as an additive. It is used in the printing industry due to its slow evaporation rate. It is also used as a fixative for perfumes and antiseptics. It is used as an additive to prevent ice buildup in jet fuel.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El éter mono-n-butílico de dietilenglicol tiene una amplia variedad de aplicaciones en la química quiral y la química verde. También se utiliza en cosméticos. Se utiliza como diluyente y agente nivelador en la fabricación de pinturas y en la de productos horneados. También se utiliza en la fabricación de nitrocelulosa. En el líquido de frenos, se utiliza como aditivo. Se utiliza en el sector de la impresión debido a su lenta velocidad de evaporación. También se utiliza como fijador para perfumes y antisépticos. Se utiliza como aditivo para evitar la acumulación de hielo en el combustible de reactores.
Solubilidad
Miscible con agua, éter etílico, etanol, acetona y benceno.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Incompatible con agentes oxidantes fuertes y metales ligeros.
CAS 112-34-5
Fórmula molecular C8H18O3
Número MDL MFCD00002881
Clave InChI OAYXUHPQHDHDDZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-2-butoxyethoxy ethanol, diethylene glycol monobutyl ether, butyldiglycol, butyl carbitol, diethylene glycol butyl ether, butyl diglycol, butyl digol, ethanol, 2-2-butoxyethoxy, butoxyethoxyethanol, butoxydiglycol
PubChem CID 8177
SMILES CCCCOCCOCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethylene glycol mono-n-butyl ether
Punto de fusión -68°C
Densidad 0.967
Punto de ebullición 230°C to 232°C
Cantidad 1000 mL
Temperatura de inflamación 100°C (212°F)
Olor Not Determined
Índice de refracción 1.432
Fórmula lineal HOCH2CH2OCH2CH2O(CH2)3CH3
Índice Merck 14,1557
Información de solubilidad Miscible with water,ethyl ether,ethanol acetone and benzene.
Nombre IUPAC 2-(2-butoxietoxi)etanol
Peso molecular (g/mol) 162.229
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.23
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Diethylene glycol mono-n-butyl ether
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Diethylene glycol monobutyl ether
RUO – Research Use Only
Título del producto
Éter mono-n-butílico de dietilenglicol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >