Learn More
Éter dietílico, Puriss. p.a., reactivo ACS, Honeywell™
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
2.5 l
5 L
27 L
Descripción
DISOLVENTES DE USO GENERAL ACS
- solución económica para aplicaciones como HPLC a escala preparativa, limpieza y síntesis orgánica
- adecuado para aplicaciones menos exigentes, como HPLC isocrática rutinaria
- variaciones y reducciones trazables a contaminación por disolventes
- todos los disolventes se prueban para cumplir las especificaciones de uso general de ACS
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Diethyl Ether |
Nombre de nota | Reag. Ph. Eur. reag. ISO |
Densidad | 0.706g/mL at 25°C |
Cantidad | 500 mL |
Límite de explosión | 0.365 |
Temperatura de inflamación | −40°C (−40°F) |
Punto de ignición | 320°F |
Fórmula lineal | (CH3CH2)2O |
Número UN | 1155 |
Beilstein | 1696894 |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Diethyl ether
- Peligro
- Líquido inflamable Categoría 1
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H224-Líquido y vapores extremadamente inflamables.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
- EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
- P243-Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Título del producto
Éter dietílico, Puriss. p.a., reactivo ACS, Honeywell™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido