Learn More
Solución de dietanolamina para cromatografía iónica en matriz de H2O a 1 g/l, Fisher Chemical™ Código de producto.: 12962115
Solución de dietanolamina para cromatografía iónica en matriz de H2O a 1 g/l, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Código de producto. 12962115 Tienda Fisher Chemical Productos
250 mL, Frasco, 250 ml
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
250 mL
500 mL
Envase:
Frasco
Tamaño de la unidad:
100 ml
250 ml
500 ml
Código de producto. 12962115
Marca: Fisher Chemical A 016 250
Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen conforme a un Sistema de Gestión de calidad ISO 9001. También se acreditan de acuerdo con el estándar ISO/IEC 17025 y la Guía ISO 34.
CAS 111-42-2
Fórmula molecular C4H11NO2
Peso molecular (g/mol) 105.14
Número MDL MFCD00002843
Clave InChI ZBCBWPMODOFKDW-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 8113
ChEBI CHEBI:28123
Nombre IUPAC 2-(2-hidroxietilamino)etanol
SMILES OCCNCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethanolamine
Envase Frasco
Forma física Líquido
Concentración 1 g/L
Tipo Solución estándar de un solo componente para cromatografía iónica
Solvent or Matrix H2O
Cantidad 250 mL
Título del producto
Solución de dietanolamina para cromatografía iónica en matriz de H2O a 1 g/l, Fisher Chemical™ >