Learn More
Dichloromethane, For pesticide residue analysis, Honeywell Riedel-de Haën™
CHROMASOLV™, for pesticide residue analysis
69.85€ - 496.04€
CAS 75-09-2
Fórmula molecular CH2Cl2
Peso molecular (g/mol) 84.93
Número MDL MFCD00000881
Clave InChI YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methylene chloride, methylene dichloride, methane, dichloro, methylene bichloride, methane dichloride, solaesthin, solmethine, freon 30, narkotil, aerothene mm
PubChem CID 6344
ChEBI CHEBI:15767
Nombre IUPAC diclorometano
SMILES ClCCl
Ver más especificaciones
Productos 4
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15604210
SDS Ver documentos
Honeywell-Chromasolv
34488-1L
1 L
69.85€
1 litro
15614210
SDS Ver documentos Detalles de la promoción
Honeywell-Chromasolv
34488-2.5L
2.5 L
142.09€
2.50 litros
15634210
Ver documentos
Honeywell-Chromasolv
34488-6X1L
6 x 1 L Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
15624210
SDS Ver documentos
Honeywell-Riedel-de Haen
34488-4X2.5L
4 x 2.5 L
496.04€
paquete de 4
Descripción
Descripción
  • Para cromatografía de gases (GC)
  • Desarrollada especialmente para la aplicación en el análisis de residuos de pesticidas y otras sustancias poco volátiles que utilizan GC
  • Para cada disolvente se especifica la materia no volátil y el contenido de agua.
Especificaciones
Mostrar más
Videos
Seguridad y manipulación
Mostrar más
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Dichloromethane, For pesticide residue analysis, Honeywell Riedel-de Haën™