Learn More
Diclorometano, extra seco, estabilizado con amileno, para síntesis orgánica, Fisher Chemical
Tienda Fisher Chemical Productos
Click to view available options
1 l, frasco de vidrio con recubrimiento de plástico
Especificaciones
Especificaciones
Punto de fusión | -97°C |
CAS | 75-09-2 |
Color | Incolora |
Punto de ebullición | 39°C |
Cantidad | 1 L |
Envase | Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico |
Forma física | Líquido |
Fórmula molecular | CH2Cl2 |
Número MDL | MFCD00000881 |
Presión de vapor | 350mbar at 20°C |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Dichloromethane
- Atención
- Carcinogenicidad Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H351-Se sospecha que provoca cáncer.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Título del producto
Diclorometano, extra seco, estabilizado con amileno, para síntesis orgánica, Fisher Chemical >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido