Learn More
Dichloromethane, CHROMASOLV™ Plus, for HPLC, contains 50-150 ppm amylene as stabilizer, ≥99.9%, Honeywell Riedel-de Haën™
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Descripción
- Para HPLC, espectrofotometría y análisis medioambiental
- Probado para idoneidad para HPLC mediante análisis de gradientes y espectroscopía UV-VIS
- Perfil de impurezas UV bajo
- Valor inicial de LC de gradiente de impurezas bajo
- Niveles muy bajos de impurezas no volátiles
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Dichloromethane |
Densidad | 1.325g/mL at 25°C |
Cantidad | 1 L |
Límite de explosión | 0.22 |
Punto de ignición | 1223°F |
Presión de vapor | 24.45 psi (55°C), 6.83 psi (20°C) |
Número UN | UN1593 |
Beilstein | 1730800 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 84.93g/mol |
Porcentaje de pureza | ≥99.9% |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Diclorometano
- Atención
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Carcinogenicidad Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- H351-Se sospecha que provoca cáncer.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Título del producto
Dichloromethane, CHROMASOLV™ Plus, for HPLC, contains 50-150 ppm amylene as stabilizer, ≥99.9%, Honeywell Riedel-de Haën™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido