Learn More
Diclorometano, 99,9 %, para análisis de residuos, para aná. de poliarom.hidrocarb., estab.con amileno, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 75-09-2 | CH2Cl2 | 84.93 g/mol
76.38€ - 413.06€
CAS | 75-09-2, 513-35-9 |
---|---|
Fórmula molecular | CH2Cl2 |
Peso molecular (g/mol) | 84.93 |
Número MDL | MFCD00000881 |
Clave InChI | YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | methylene chloride, methylene dichloride, methane, dichloro, methylene bichloride, methane dichloride, solaesthin, solmethine, freon 30, narkotil, aerothene mm |
PubChem CID | 6344 |
ChEBI | CHEBI:15767 |
Nombre IUPAC | diclorometano |
SMILES | ClCCl |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10652382
|
Thermo Scientific
326760010 |
1 L | Frasco de vidrio |
76.38€
1 litro |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10662382
|
Thermo Scientific
326760025 |
2.5 L | Frasco de vidrio |
144.24€
2.50 litros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11904471
|
Thermo Scientific Acros
326760100 |
10 L | Bidón de metal |
413.06€
10 litros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Para análisis de residuos
75-09-2, 513-35-9 | |
84.93 | |
YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N | |
6344 | |
diclorometano |
CH2Cl2 | |
MFCD00000881 | |
methylene chloride, methylene dichloride, methane, dichloro, methylene bichloride, methane dichloride, solaesthin, solmethine, freon 30, narkotil, aerothene mm | |
CHEBI:15767 | |
ClCCl |
Especificaciones
Dichloromethane | |
0.5 max. at 235nm, 0.108 max. at 240nm, 0.009 max. at 260nm | |
0.001% max. (HCl) | |
1.3250g/mL | |
99.9% | |
1.325 | |
CH2Cl2 | |
0.43 mPa.s (20°C) | |
01,676; 02,273; 04,337; 07,239; 13,106 | |
Solubility in water: 20g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol, ether and dmf | |
ClCCl | |
84.93 | |
CHEBI:15767 | |
99.9% |
-97.0°C | |
75-09-2, 513-35-9 | |
Clear liquid | |
39.0°C to 40.0°C | |
0.0005% max. | |
CH2Cl2 | |
MFCD00000881 | |
0.02% max. (Coulometric) | |
methylene chloride, methylene dichloride, methane, dichloro, methylene bichloride, methane dichloride, solaesthin, solmethine, freon 30, narkotil, aerothene mm | |
YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N | |
diclorometano | |
6344 | |
84.93 | |
Análisis de residuos |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
Provoca irritación cutánea.Provoca irritación ocular grave.Susceptible de provocar cáncer.Puede provocar somnolencia o vértigo.
GHS P Statement
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water. Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. IF exposed or concerned: Get medical advice/attention.
Advertencia