Learn More
Diclorometano, 99,9 %, para bioquímica, estabilizado con aprox. 50 ppm de amileno, Ac, Thermo Scientific Chemicals
Diclorometano, 99,9 %, para bioquímica, estabilizado con aprox. 50 ppm de amileno, AcroSeal™.
58.39€ - 126.47€
CAS | 75-09-2 |
---|---|
Fórmula molecular | CH2Cl2 |
Peso molecular (g/mol) | 84.93 |
Número MDL | MFCD00000881 |
Clave InChI | YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | methylene chloride, methylene dichloride, methane, dichloro, methylene bichloride, methane dichloride, solaesthin, solmethine, freon 30, narkotil, aerothene mm |
Nombre IUPAC | diclorometano |
SMILES | ClCCl |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
12624997
|
Thermo Scientific Acros
406910010 |
1 L | Frasco de vidrio AcroSeal™ |
58.39€
1 litro |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
12631286
|
Thermo Scientific Acros
406910025 |
2.5 L | Frasco de vidrio AcroSeal™ |
126.47€
2.50 litros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
75-09-2 | |
84.93 | |
YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N | |
diclorometano |
CH2Cl2 | |
MFCD00000881 | |
methylene chloride, methylene dichloride, methane, dichloro, methylene bichloride, methane dichloride, solaesthin, solmethine, freon 30, narkotil, aerothene mm | |
ClCCl |
Especificaciones
Dichloromethane | |
75-09-2 | |
39.0°C to 40.0°C | |
1.325 | |
CH2Cl2 | |
0.43 mPa.s (20°C) | |
01,676; 02,273; 04,337; 07,239; 13,106 | |
methylene chloride, methylene dichloride, methane, dichloro, methylene bichloride, methane dichloride, solaesthin, solmethine, freon 30, narkotil, aerothene mm | |
YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N | |
diclorometano | |
84.93 | |
Bioquímica |
-97.0°C | |
1.3250g/mL | |
99.85% min. (GC) | |
CH2Cl2 | |
MFCD00000881 | |
01,6 | |
15,6135 | |
Solubility in water: 20g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,ether and dmf | |
ClCCl | |
84.93 | |
99.9% |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
Provoca irritación cutánea.
Provoca irritación ocular grave.
Susceptible de provocar cáncer.
Puede provocar somnolencia o vértigo.
Declaración de GHS P
EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos.
Quitar las lentes de contacto, si lleva y es fácil hacerlo.
Continuar aclarando.
EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL:Lavar la zona con abundante agua y jabón.
Utilizar guantes protectores/ropa protectora
Palabra de aviso de GHS:Advertencia
missing translation for 'einecsNumber' : 200-838-9