Learn More
Diclorometano, 99,8 %, para HPLC, estabilizado con amileno, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 75-09-2 | CH2Cl2 | 84.93 g/mol
76.68€ - 156.78€
CAS 75-09-2, 513-35-9
Fórmula molecular CH2Cl2
Peso molecular (g/mol) 84.93
Número MDL MFCD00000881
Clave InChI YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methylene chloride, methylene dichloride, methane, dichloro, methylene bichloride, methane dichloride, solaesthin, solmethine, freon 30, narkotil, aerothene mm
PubChem CID 6344
ChEBI CHEBI:15767
Nombre IUPAC diclorometano
SMILES ClCCl
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
10031781
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Acros
268330010
1 L Frasco de vidrio
76.68€
1 litro
10257210
SDS Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific Acros
268330025
2.5 L Frasco de vidrio
156.78€
2.50 litros
Descripción
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para HPLC
Especificaciones
Mostrar más
Videos
Seguridad y manipulación
Mostrar más
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Título del producto
Diclorometano, 99,8 %, para HPLC, estabilizado con amileno, Thermo Scientific Chemicals