Learn More
Medio filtrante de diatomeas, Dicalite™ speed plus, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10714261
Medio filtrante de diatomeas, Dicalite™ speed plus, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10714261 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
1 kg
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
Código de producto. 10714261
Marca: Thermo Scientific Acros 123380010
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Ayuda de filtros
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dicalite™ speed plus
Forma física Polvo
Densidad <26.0 lb./ft3 (wet density)
Color Blanco
Cantidad 1 kg
pH 9 to 10.5 (10% slurry)
CAS 68855-54-9
Tamaño de partículas Retained on 40 Mesh sieve: <0.90 wt.%, retained on 140 Mesh sieve: <10.0 wt.%
Envase Frasco de plástico
Permeabilidad 85 to 115 (permeability flow ratio)
Fórmula molecular CNa2O3
Número MDL MFCD00146688
Clave InChI CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
SMILES C(=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+]
Nombre IUPAC disodio; carbonato
Peso molecular (g/mol) 105.988
PubChem CID 10340
ChEBI CHEBI:29377
Mostrar más Mostrar menos
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Título del producto
Medio filtrante de diatomeas, Dicalite™ speed plus, Thermo Scientific Chemicals >