Learn More
Tierra de diatomeas, calcinada, Honeywell™ Fluka™
Tienda Honeywell Fluka Productos
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
5 kg
Envase:
Frasco de polietileno
Descripción
- Líderes del sector durante más de 65 años
- Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Diatomaceous Earth, Calcined |
Cantidad | 1 kg |
Envase | Frasco de polietileno |
Número UN | NONH for all modes of transport |
Título del producto
Tierra de diatomeas, calcinada, Honeywell™ Fluka™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido