Learn More
Notrax Diamond Sof-Tred™ Dyna-Shield™ Layer with Non-Directional Deck Plate Pattern
Notrax Diamond Sof-Tred™: gran comodidad para los trabajadores gracias a un compuesto formulado de forma específica con 12,7 mm de grosor. La capa protectora exclusiva de Dyna-Shield™ prolonga la vida útil en un 50 % en comparación con el vinilo microcelular normal.
Marca:  Notrax 419S0035GY
128.04 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17722128
  • 141.00€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 02-09-2025
Descripción
  • El patrón «placa de control» no direccional permite movimientos libres
  • Comodidad excepcional para los trabajadores gracias a un compuesto formulado de forma específica con 127 mm de grosor
  • La capa protectora de Dyna-Shield™ exclusiva prolonga la vida útil en un 50 % en comparación con el vinilo microcelular normal
  • Disponible con bordes amarillos a los lados; cumple con el código OSHA 1910-144
  • Los 4 lados están biselados y sellados para minimizar el riesgo de tropiezo
Especificaciones
Especificaciones
150 x 91 cm
59 in
Vinilo microcelular
91 cm
Gris
150 cm
Alfombrillas industriales y comerciales
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Notrax Diamond Sof-Tred™ Dyna-Shield™ Layer with Non-Directional Deck Plate Pattern > Alfombrillas; longitud: 150 cm; anchura: 91 cm