Learn More
Diaion™ SA20A(Cl), resina de intercambio iónico, entrecruzada, gel tipo I fuertemente básico, 1,3 meq/ml en PS-DVB, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 15424075
Diaion™ SA20A(Cl), resina de intercambio iónico, entrecruzada, gel tipo I fuertemente básico, 1,3 meq/ml en PS-DVB, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15424075
1 kg, 1 Kg
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
Código de producto. 15424075
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 046708.A1
Solicitar formato a granel o personalizado
Fácil de regenerar (uso mínimo de regenerantes), se utiliza para el tratamiento de agua o la recuperación de metales.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diaion™ SA20A (Cl), ion exchange resin
Forma física Gránulos de 300-1180 μm
Nombre de nota Cross-linked, strongly basic gel type II, 1.3meq/mL on PS-DVB
Olor Amine-like
Tamaño de partículas 300 to 1180μm
Cantidad 1 kg
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
2 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Código de producto
Número de loteR26G048 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/12/2021 Código de producto046708.A1
Número de loteU13F019 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha29/11/2021 Código de producto046708.A1
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Título del producto
Diaion™ SA20A(Cl), resina de intercambio iónico, entrecruzada, gel tipo I fuertemente básico, 1,3 meq/ml en PS-DVB, Thermo Scientific Chemicals >