Learn More
Hidrogenofosfato disódico dihidrato, extra puro, SLR, Fisher Chemical Código de producto.: 10050530
Hidrogenofosfato disódico dihidrato, extra puro, SLR, Fisher Chemical
Código de producto. 10050530 Tienda Fisher Chemical Productos
5 kg, Barril de plástico
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
5 kg
Envase:
Barril de plástico
Jarra de plástico para polvo
Código de producto. 10050530
Marca: Fisher Chemical S/4480/65
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 7558-79-4
Fórmula molecular HNa2O4P
Peso molecular (g/mol) 141.96
Número MDL MFCD00003496
Clave InChI BNIILDVGGAEEIG-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo disodium hydrogen phosphate, disodium phosphate, disodium hydrogenorthophosphate, sodium phosphate dibasic, dibasic sodium phosphate, acetest, soda phosphate, disodium orthophosphate, sodium hydrogen phosphate, phosphoric acid, disodium salt
PubChem CID 24203
ChEBI CHEBI:34683
Nombre IUPAC fosfato de hidrógeno de disodio
SMILES [Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
Especificaciones
Color Blanco
pH 8.7 to 9.3
Forma física Sólido en polvo
Cantidad 5 kg
Formula Weight (peso de la fórmula) 141.96g/mol
Envase Barril de plástico
Título del producto
Hidrogenofosfato disódico dihidrato, extra puro, SLR, Fisher Chemical >